Imprimer
4-Méthylpyrocatéchol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methylbenzene-1,2-diol, 4-Methylcatechol
OR925342-100G OR925342-1KG OR925342-500G OR925342-25G
APOSOR925342-100GEA 50.9 EUR
APOSOR925342-100G APOSOR925342-1KG APOSOR925342-500G APOSOR925342-25G
4-Méthylpyrocatéchol 95%
4-Méthylpyrocatéchol
Formule: C₇H₈O₂
Poids moléculaire: 124.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002205
Numéro CAS: 452-86-8