Imprimer
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925285-100MG OR925285-1G OR925285-250MG
APOSOR925285-100MGEA 161 EUR
APOSOR925285-100MG APOSOR925285-1G APOSOR925285-250MG
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 115185-81-4