Imprimer
Chlorure de diéthylammonium 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR925271-5KG OR925271-1KG OR925271-250G
APOSOR925271-5KGEA 553 EUR
APOSOR925271-5KG APOSOR925271-1KG APOSOR925271-250G
Chlorure de diéthylammonium 99%
Chlorure de diéthylammonium
Formule: C₄H₁₂ClN
Point d'ébullition: 320…330 °C/760mmHg
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012499
Numéro CAS: 660-68-4