Imprimer
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925263-10G OR925263-1G OR925263-5G
APOSOR925263-10GEA 0 EUR
APOSOR925263-10G APOSOR925263-1G APOSOR925263-5G
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique 95%
Acide trans,trans-buta-1,3-diène-1,4-dicarboxylique
Formule: C₆H₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002702
Numéro CAS: 3588-17-8