Imprimer
2,5-Diméthoxytoluène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925248-25G OR925248-5G
APOSOR925248-25GEA 41.6 EUR
APOSOR925248-25G APOSOR925248-5G
2,5-Diméthoxytoluène 95%
2,5-Diméthoxytoluène
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041901
Numéro CAS: 24599-58-4