Imprimer
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-Lys-OH.HCl, Nɑ-Fmoc-L-lysine Hydrochloride, Fmoc-Lys-OH·HCl, Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
OR925054-100G OR925054-25G OR925054-5G
APOSOR925054-100GEA 418 EUR
APOSOR925054-100G APOSOR925054-25G APOSOR925054-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₄N₂O₄
Poids moléculaire: 404.89 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190889
Numéro CAS: 139262-23-0