Imprimer
2-Méthyl-4-phényl-2-butanol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925050-100G OR925050-500G
APOSOR925050-100GEA 0 EUR
APOSOR925050-100G APOSOR925050-500G
2-Méthyl-4-phényl-2-butanol 99%
2-Méthyl-4-phényl-2-butanol
Formule: C₁₁H₁₆O
Point de fusion: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004472
Numéro CAS: 103-05-9