Imprimer
N,N-Di-n-propylformamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR925014-25G OR925014-5G
APOSOR925014-25GEA 98.8 EUR
APOSOR925014-25G APOSOR925014-5G
N,N-Di-n-propylformamide 95%
N,N-Di-n-propylformamide
Formule: HCON(CH₂CH₂CH₃)₂
Numéro MDL: MFCD00043518
Numéro CAS: 6282-00-4