Imprimer
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924980-1G OR924980-250MG
APOSOR924980-1GEA 429 EUR
APOSOR924980-1G APOSOR924980-250MG
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Formule: C₇H₁₆O₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671554
Numéro CAS: 34880-70-1