Imprimer
Ethyl benzenesulphonate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924979-25G OR924979-100G OR924979-500G
APOSOR924979-25GEA 40.6 EUR
APOSOR924979-25G APOSOR924979-100G APOSOR924979-500G
Ethyl benzenesulphonate 95%
Ethyl benzenesulphonate
Formule: C₈H₁₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025033
Numéro CAS: 515-46-8