Imprimer
3,3'-Oxydipropanenitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis(2-cyanoethyl) Ether
OR924961-1G OR924961-5G
APOSOR924961-1GEA 190 EUR
APOSOR924961-1G APOSOR924961-5G
3,3'-Oxydipropanenitrile 98%
3,3'-Oxydipropanenitrile
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001960
Numéro CAS: 1656-48-0