Imprimer
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924935-10G OR924935-1G OR924935-5G
APOSOR924935-10GEA 1440 EUR
APOSOR924935-10G APOSOR924935-1G APOSOR924935-5G
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105848
Numéro CAS: 909406-74-2