Imprimer
(S)-(-)-1-Octyne-3-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924917-1G OR924917-5G
APOSOR924917-1GEA 290 EUR
APOSOR924917-1G APOSOR924917-5G
(S)-(-)-1-Octyne-3-ol 95%
(S)-(-)-1-Octyne-3-ol
Formule: C₈H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191475
Numéro CAS: 32556-71-1