Imprimer
1,1'-Bi(cyclohexyl)-4,4'-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924837-100G OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA 348 EUR
APOSOR924837-100G APOSOR924837-25G
1,1'-Bi(cyclohexyl)-4,4'-dione 95%
1,1'-Bi(cyclohexyl)-4,4'-dione
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210694
Numéro CAS: 23391-99-3