Imprimer
Benzoyl-β-alanine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924812-25G OR924812-100G
APOSOR924812-25GEA 45.1 EUR
APOSOR924812-25G APOSOR924812-100G
Benzoyl-β-alanine 98%
Benzoyl-beta-alanine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037293
Numéro CAS: 3440-28-6