Imprimer
2',4',5'-Triméthylacétophénone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2,4,5-Triméthylphényl)éthane-1-one
OR924731-25G OR924731-5G
APOSOR924731-25GEA 328 EUR
APOSOR924731-25G APOSOR924731-5G
2',4',5'-Triméthylacétophénone 95%
2',4',5'-Triméthylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017244
Numéro CAS: 2040-07-5