Imprimer
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Amino-4-methylcyclohexane
OR924724-1G OR924724-25G OR924724-5G
APOSOR924724-1GEA 29 EUR
APOSOR924724-1G APOSOR924724-25G APOSOR924724-5G
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formule: C₇H₁₅N
Poids moléculaire: 113.20 g/mol
Point d'ébullition: 148…154 °C
Densité: 0.855 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001495
Numéro CAS: 6321-23-9
UN: 2734
ADR: 8+3 II