Imprimer
Maltol propionate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-4-oxo-4H-pyran-3-yl Propionate, 2-Methyl-4-oxo-4H-pyran-3-yl propionate, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone Propionate
OR924628-25G OR924628-5G
APOSOR924628-25GEA 106 EUR
APOSOR924628-25G APOSOR924628-5G
Maltol propionate 95%
Maltol propionate
Formule: C₉H₁₀O₄
Poids moléculaire: 182.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036605
Numéro CAS: 68555-63-5