Imprimer
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924462-25G OR924462-5G
APOSOR924462-25GEA 169 EUR
APOSOR924462-25G APOSOR924462-5G
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
4-(Methylthio)benzonitrile
Formule: C₈H₇NS
Poids moléculaire: 149.22 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010381
Numéro CAS: 21382-98-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III