1-Phenyl-1-butanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066173 Numéro CAS: 614-14-2 |