Imprimer
Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanoïque 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
OR924447-10G OR924447-1G OR924447-5G
APOSOR924447-10GEA 493 EUR
APOSOR924447-10G APOSOR924447-1G APOSOR924447-5G
Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanoïque 95%
Acide 3-hydroxy-3-méthylpentanoïque
Formule: C₆H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059657
Numéro CAS: 150-96-9