Imprimer
trans-4-Méthoxycinnamaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde
OR924215-100G OR924215-25G
APOSOR924215-100GEA 214 EUR
APOSOR924215-100G APOSOR924215-25G
trans-4-Méthoxycinnamaldehyde 95%
trans-4-Méthoxycinnamaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017343
Numéro CAS: 24680-50-0