Imprimer
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-Methylpyridin-3-yl)methanamine
OR924116-1G OR924116-250MG
APOSOR924116-1GEA 362 EUR
APOSOR924116-1G APOSOR924116-250MG
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Poids moléculaire: 122.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213859
Numéro CAS: 1443-42-1