Imprimer
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR924090-1G OR924090-5G
APOSOR924090-1GEA 0 EUR
APOSOR924090-1G APOSOR924090-5G
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxo-2,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formule: C₁₃H₂₂N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08461248
Numéro CAS: 268550-48-7