Imprimer
Phenyl phosphate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Phosphoric Acid Phenyl Ester, Dihydrogen Phenyl Phosphate
OR924068-25G OR924068-5G
APOSOR924068-25GEA 261 EUR
APOSOR924068-25G APOSOR924068-5G
Phenyl phosphate 95%
Phenyl phosphate
Formule: C₆H₇O₄P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058970
Numéro CAS: 701-64-4