Imprimer
Ethyl isoxazole-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR924041-1G OR924041-5G
APOSOR924041-1GEA 0 EUR
APOSOR924041-1G APOSOR924041-5G
Ethyl isoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234628
Numéro CAS: 3209-70-9