Imprimer
Alcool benzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phénylcarbinol
OR923999-10KG OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA 466 EUR
APOSOR923999-10KG APOSOR923999-1KG
Alcool benzylique
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: –15 °C
Point éclair: 101
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
Indice Merck: 13,01126