Imprimer
4-tert-Butylcyclohexanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923989-100G OR923989-500G
APOSOR923989-100GEA 59.6 EUR
APOSOR923989-100G APOSOR923989-500G
4-tert-Butylcyclohexanone 98%
4-tert-Butylcyclohexanone
Formule: C₁₀H₁₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001642
Numéro CAS: 98-53-3