Imprimer
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(p-Tolyloxy)ethanol, 4-(2-Hydroxyethoxy)toluene, 2-(4-Methylphenoxy)ethanol
OR923838-1G OR923838-5G
APOSOR923838-1GEA 26.1 EUR
APOSOR923838-1G APOSOR923838-5G
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether 95%
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020600
Numéro CAS: 15149-10-7