Imprimer
1-Phenyl-1-hexanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923820-1G OR923820-25G OR923820-5G
APOSOR923820-1GEA 0 EUR
APOSOR923820-1G APOSOR923820-25G APOSOR923820-5G
1-Phenyl-1-hexanol 95%
1-Phenyl-1-hexanol
Formule: C₁₂H₁₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258728
Numéro CAS: 4471-05-0