Imprimer
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923795-1G OR923795-25G OR923795-5G
APOSOR923795-1GEA 0 EUR
APOSOR923795-1G APOSOR923795-25G APOSOR923795-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066349
Numéro CAS: 86521-05-3