Imprimer
Chlorure de m-anisoyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de 3-méthoxybenzoyle
OR923787-100G OR923787-25G
APOSOR923787-100GEA 248 EUR
APOSOR923787-100G APOSOR923787-25G
Chlorure de m-anisoyle 95%
Chlorure de m-anisoyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000673
Numéro CAS: 1711-05-3