Calcium pantothénate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Calcium D-Pantothenate, D-Pantothenic acid calcium salt, D-Calcium pantothenate, Calcium (R)-3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoate, Vitamin B5 calcium salt, Calcium D-(+)-pantothenate
Formule:
C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀ Point de fusion: 190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002766 Numéro CAS: 137-08-6 |