Imprimer
3-Phényl-1-propanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Phenyl-1-Propanol
OR923636-100G OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA 29 EUR
APOSOR923636-100G APOSOR923636-500G
3-Phényl-1-propanol 95%
3-Phényl-1-propanol
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002950
Numéro CAS: 122-97-4