Imprimer
1,1'-Bi(cyclohexyl)-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923611-100G OR923611-25G OR923611-5G
APOSOR923611-100GEA 31.6 EUR
APOSOR923611-100G APOSOR923611-25G APOSOR923611-5G
1,1'-Bi(cyclohexyl)-4-ol 95%
1,1'-Bi(cyclohexyl)-4-ol
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012056
Numéro CAS: 20601-38-1