Imprimer
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923536-1G OR923536-5G
APOSOR923536-1GEA 183 EUR
APOSOR923536-1G APOSOR923536-5G
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06260699
Numéro CAS: 890626-07-0