Imprimer
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
OR9235-1G OR9235-250MG
APOSOR9235-1GEA 0 EUR
APOSOR9235-1G APOSOR9235-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
Poids moléculaire: 173.1714 g/mol
Point de fusion: 114.5…115.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271896
Numéro CAS: 868755-54-8
UN: 1325
ADR: 4.1 III