Imprimer
2-(Ethylamino)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923489-10G OR923489-1G OR923489-5G
APOSOR923489-10GEA 574 EUR
APOSOR923489-10G APOSOR923489-1G APOSOR923489-5G
2-(Ethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylamino)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
Poids moléculaire: 122.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038418
Numéro CAS: 37059-57-7