Imprimer
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR923428-1G OR923428-5G
APOSOR923428-1GEA 203 EUR
APOSOR923428-1G APOSOR923428-5G
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 186.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864668
Numéro CAS: 914348-86-0