(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₈O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01632589 Numéro CAS: 23953-00-6 |