2,3-Butanediol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
Formule:
C₄H₁₀O₂ Poids moléculaire: 90.12 g/mol Point d'ébullition: 180…184 °C Point de fusion: 19…25 °C Densité: 1.002 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004523 Numéro CAS: 513-85-9 Indice Merck: 12,01602 |