1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanol
Formule:
C₈H₈N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11054203 Numéro CAS: 1065100-83-5 |