Imprimer
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 232 EUR
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Point de fusion: 22…23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043966
Numéro CAS: 1623-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II