Imprimer
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1,2-dimethyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, (1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
OR923179-1G OR923179-5G
APOSOR923179-1GEA 43.5 EUR
APOSOR923179-1G APOSOR923179-5G
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formule: C₇H₁₀O₄
Poids moléculaire: 158.153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062806
Numéro CAS: 826-35-7