Imprimer
Chlorure de fumaroyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fumaryl chloride
OR923090-100G OR923090-25G
APOSOR923090-100GEA 270 EUR
APOSOR923090-100G APOSOR923090-25G
Chlorure de fumaroyle 95%
Chlorure de fumaroyle
Formule: C₄H₂Cl₂O₂
Poids moléculaire: 152.96 g/mol
Point d'ébullition: 161
Point de fusion: -2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000733
Numéro CAS: 627-63-4