2-Phénoxy-1-propanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Propylene Glycol 2-Monophenyl Ether
Formule:
C₉H₁₂O₂ Poids moléculaire: 152.19 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142958 Numéro CAS: 4169-04-4 |