Imprimer
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922934-1G OR922934-250MG
APOSOR922934-1GEA 348 EUR
APOSOR922934-1G APOSOR922934-250MG
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate
Formule: C₉H₁₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676096
Numéro CAS: 6457-48-3