Imprimer
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR922880-1G OR922880-25G OR922880-5G
APOSOR922880-1GEA 145 EUR
APOSOR922880-1G APOSOR922880-25G APOSOR922880-5G
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
2-(2-Methoxyethyl)pyridine
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023547
Numéro CAS: 114-91-0