Imprimer
Hydrogénofumarate d'isopropyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Monoisopropyl fumarate
OR922855-25G OR922855-5G OR922855-100G
APOSOR922855-25GEA 212 EUR
APOSOR922855-25G APOSOR922855-5G APOSOR922855-100G
Hydrogénofumarate d'isopropyle 95%
Hydrogénofumarate d'isopropyle
Formule: C₇H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7529-87-5