Imprimer
Methyl sorbate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sorbic Acid Methyl Ester
OR922849-100G OR922849-25G
APOSOR922849-100GEA 371 EUR
APOSOR922849-100G APOSOR922849-25G
Methyl sorbate 98%
Methyl sorbate
Formule: C₇H₁₀O₂
Poids moléculaire: 126.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038319
Numéro CAS: 1515-80-6